Learn More
Acide 3,4-difluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022900
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
Code produit. 11452588
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15876.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 455-86-7 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-86-7
Formule moléculaire C7H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.104
Numéro MDL MFCD00011672
Clé InChI FPENCTDAQQQKNY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-difluoro, 3,4-fifluorobenzoic acid, 3,4-difluoro-benzoic acid, 3,4-dichloropnenol, pubchem1337, acmc-209k3h, 3,4-difluoro benzoic acid, ksc237g8t, rarechem al bo 0269, timtec-bb sbb006721
CID PubChem 99166
Nom IUPAC acide 3,4-difluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,4-Difluorobenzoic acid
Point de fusion 121°C to 124°C
Odeur Odorless
Quantité 1 g
Beilstein 2085848
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Difluorobenzoic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,4-Difluorobenzoicacid