Learn More
Chlorhydrate de 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-6-ylméthylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10532842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532842 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10292582 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC00413CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 499770-91-1
Formule moléculaire C10H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Numéro MDL MFCD04972615
Clé InChI ZXJOKQNPRXXPJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-ylmethylamine, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-6-yl methanamine, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, 2h-1,5-benzodioxepin-6-methanamine,3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-6-yl methanamine, vxu
CID PubChem 2794995
SMILES NCC1=C2OCCCOC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-6-ylmethylamine hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-(3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-6-yl)méthanamine
Poids de la formule 215.68
Pourcentage de pureté 97%