Learn More
3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-7-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10784373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784373 1 g Flacon en verre ambré 1g
10180232 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784373 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12798DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175136-34-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00218806
Clé InChI FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
CID PubChem 2775654
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-amine
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%