Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-amine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397469 5 g 5g
11387469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27862.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 175136-34-2 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et d’un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Très soluble dans l’éthanol, l’acétone.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175136-34-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.192
Numéro MDL MFCD00218806
Clé InChI FVLCICVRAPEYNX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2775654
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-amine
SMILES C1COC2=C(C=C(C=C2)N)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-amine
Point de fusion 79°C to 81°C
Point d’ébullition 123°C to 128°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Synonyme 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-amine, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine,3,4-dihydro, 2h-1,5-benzodioxepin-7-amine, 3,4-dihydro, 2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin-7-ylamine, maybridge1_002016, acmc-1c5sw, buttpark 12115-34, 3,4-trimethylenedioxyaniline, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine, 3, 4-dihydro-7-amino-2h-benzo b 1,4 dioxepine
Informations sur la solubilité Soluble in water. High soluble in ethanol,acetone.
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%