Learn More
Acide 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepine-7-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416330 5 g 5g
11406330 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27175.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 33632-74-5 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33632-74-5
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Numéro MDL MFCD00276310
Clé InChI BYYFEADAQZCIGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-2-carboxylic acid, 2h-1,5-benzodioxepin-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-carboxylicacid
CID PubChem 53708627
Nom IUPAC Acide carboxylique3,4-dihydro-2H-1,5 -benzodioxepine-4
SMILES C1COC2=CC=CC=C2OC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-carboxylic acid
Point de fusion 146°C to 148°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 98%