Learn More
3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-7-aicde ylboronique, 90+%, Thermo Scientific™
Code produit 10712483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712483 1 g Flacon en verre ambré 1g
10151112 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10294714 5 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712483 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC13212DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 279261-89-1
Formule moléculaire C9H11BO4
Poids moléculaire (g/mol) 193.99
Numéro MDL MFCD02681910
Clé InChI CSNCBPVLUIFJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepine-7-boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl boronic acid, boronic acid,b-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, 3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-ylboronic acid, boronic acid, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl, pubchem7845, acmc-1crzt, 3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-boronic acid
CID PubChem 2776398
Nom IUPAC Acide3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxépine-7-ylboronique
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dihydro-2H-1, 5-benzodioxepin-7-ylboronic acid
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.99