Learn More
3,4-Dihydro-2H-pyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317815
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
Code produit. 11317815
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L02731.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 110-87-2 | C5H8O | 84.118 g/mol
Widely used hydroxyl-protecting reagent3,4-Dihydro-2H-pyran is used as a hydroxyl-protecting reagent in organic synthesis. It acts as an intermediate in synthetic chemistry. It is used to protect various reactive functional groups. It is involved in the polymerization reaction either alone or with unsaturated compound and finds application in polymer industries. Further, it is employed in the preparation of bicyclic compounds of epoxide-fused, halo compounds and allenic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif de protection hydroxyle 3,4-dihydro-2H-pyrane largement utilisé sert de réactif de protection hydroxyle dans la synthèse organique. Il agit comme un intermédiaire en chimie synthétique. Il est utilisé pour protéger divers groupes fonctionnels réactifs. Il est impliqué dans la réaction de polymérisation, soit seul, soit avec un composé non saturé, et trouve son application dans les industries des polymères. De plus, il est utilisé dans la préparation de composés bicycliques d’époxydes fusionnés, de composés halo et d’alcools alléniques.
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides forts et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-87-2
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.118
Numéro MDL MFCD00006558
Clé InChI BUDQDWGNQVEFAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydropyran, 3,4-dihydropyran, 2,3-dihydropyran, 2h-3,4-dihydropyran, 2,3-dihydro-4h-pyran, dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, dihydro, 2h-pyran, 3,4-dihydro, 5,6-dihydro-4h-pyran, dihydropyrane
CID PubChem 8080
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-pyran
SMILES C1CC=COC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydro-2H-pyran
Point de fusion -70°C
Densité 0.926
pH 7.0
Point d’ébullition 85°C to 86°C
Point d’éclair −15°C (5°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.442
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2376
Beilstein 103493
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99%