Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3,4-dihydroxy-DL-phénylalanine, 98 %
Code produit. p-7051561
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11364288
Marque: Thermo Scientific Chemicals 041535.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 63-84-3 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-84-3
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00063060
Clé InChI WTDRDQBEARUVNC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-dopa, 3,4-dihydroxy-dl-phenylalanine, 2-amino-3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, dl-dioxyphenylalanine, dl-dihydroxyphenylalanine, 3-3,4-dihydroxyphenyl-dl-alanine, 3-hydroxytyrosine, 3-hydroxy-dl-tyrosine, dopa, dl-3,4-dopa
CID PubChem 836
ChEBI CHEBI:49168
Nom IUPAC 2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dihydroxy-DL-phenylalanine
Point de fusion 290°C (decomposition)
Merck Index 14,3420
Informations sur la solubilité Soluble in water,0.5M dilute hydrochloric acid and formic acid. Insoluble in ethanol,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 197.19
Sensibilité Air Sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre