Learn More
Acide 3,4-dihydroxycinnamique (acide caféique), Mikromol™
Code produit 17940526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17940526 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17940526 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0048.010250
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3,4-dihydroxycinnamique (acide caféique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caffeic Acid
CAS 331-39-5
Noms d’analytes ou de composants Caffeic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438
Formule InChI InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Nom IUPAC acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoique
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180,0423 g/mol