Learn More
Acide 3,4-dihydroxyphénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,4-dihydroxyphénylacétique est un métabolite important dans l’étude du comportement du système dopaminergique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante
L’acide 3,4-dihydroxyphénylacétique est un métabolite important dans l’étude du comportement du système dopaminergique.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Sensible à l’air. Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid |
| Point de fusion | 128°C to 130°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2211017 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and methanol. |
| Poids de la formule | 168.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid