Learn More
Alfa Aesar™ 3,4’-diisopropylbiphényle, 94 %
Code produit. 11327199
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11327199
Marque: Alfa Aesar™ H27393.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 61434-46-6
Formule moléculaire C18H22
Poids moléculaire (g/mol) 238.37
Numéro MDL MFCD00043539
Clé InChI LHNUPUGVRFQTLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4'-diisopropylbiphenyl, 3,4'-di-iso-propylbiphenyl, 3,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl, unii-gf449ran44, 1,1'-biphenyl,3,4'-bis 1-methylethyl, 1-methylethyl-3-4-methylethyl phenyl benzene, 1-isopropyl-3-4-isopropylphenyl benzene, 3,4-di-iso-propylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,4'-diisopropyl, 3,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl #
CID PubChem 123379
Nom IUPAC 3,4'-bis(propan-2-yl)-1,1'-biphenyl
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC(=C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4'-Diisopropylbiphenyl
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.37
Pourcentage de pureté 94%