Learn More
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque (acide vératrique), Mikromol™
Code produit 30457408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457408 4 x 25 mg -
17900646 25 mg 25mg
17900496 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30457408 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0319.0100254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque (acide vératrique), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Veratric Acid
CAS 93-07-2
Noms d’analytes ou de composants Veratric Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H10 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3,4-Dimethoxybenzoic Acid, Mebeverine Hydrochloride Imp. D (Pharmeuropa), Veratric Acid, Mebeverine Hydrochloride Impurity D, Mebeverine Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc(cc1OC)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 182,0579 g/mol