Learn More
(3,4-Diméthoxyphényl)méthanol, Mikromol™
Description
(3,4-Diméthoxyphényl)méthanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| CAS | 93-03-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C9 H12 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Verapamil Hydrochloride Imp. E (EP), Verapamil Imp. E (EP), Verapamil USP Related Compound F, Verapamil USP RC F, (3,4-Dimethoxyphenyl)-methanol, Verapamil Related Compound F, Verapamil Hydrochloride Impurity E, Verapamil Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CO)cc1OC |
| Nom IUPAC | (3,4-dimethoxyphenyl)methanol |
| Afficher plus |