Learn More
3,4-Diméthoxyphénylacétonitrile, Mikromol™
Code produit 30049724
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049724 100 mg 100mg
30051489 25 mg 25mg
30458474 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30049724 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0022.18
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3,4-diméthoxyphénylacétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Noms d’analytes ou de composants 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1OC
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Quantité 100 mg
Poids de la formule 177.079 g/mol