Learn More
3,4-Diméthoxyphénylacétonitrile, Mikromol™
Product Code. 30458474
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Unit Size:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30458474 4 x 25 mg -
30049724 100 mg 100mg
30051489 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30458474 Supplier Mikromol Supplier No. MM0022.1800254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3,4-Diméthoxyphénylacétonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
CAS 93-17-4
Noms d’analytes ou de composants 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1ccc(CC#N)cc1OC
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 177,079 g/mol