Learn More
3,4-Alcool diméthylbenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11421427
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11421427
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24926.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6966-10-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6966-10-5
Numéro MDL MFCD00004647
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Point de fusion 62°C to 65°C
Point d’ébullition 218°C to 221°C
Formule moléculaire C9H12O
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-dimethylbenzyl alcohol, 3,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylphenyl methan-1-ol, pubchem2161, 3,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-1b6qp, 3,4-dimethylbenzyl alcoho, 3,4 dimethylbenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-o-xylene
Clé InChI OKGZCXPDJKKZAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)CO)C
Nom IUPAC (3,4-diméthylphenyl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 136.19
CID PubChem 23407
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 97%