Learn More
3,4-Alcool diméthylbenzylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441427
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11441427
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24926.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6966-10-5 | C9H12O | 136.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6966-10-5
Numéro MDL MFCD00004647
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylbenzyl alcohol
Point de fusion 62°C to 65°C
Point d’ébullition 218°C to 221°C
Formule moléculaire C22H24N2O8S2
Quantité 25 g
Synonyme z-cys-oh 2, cbz-cys-oh 2, di-z-l-cystine, n,n'-dicarbobenzoxy-l-cystine, n,n'-di-cbz-l-cystine, 2r-2-benzyloxy carbonyl amino-3-2r-2-benzyloxy carbonyl amino-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid, n,n'-dibenzyloxycarbonyl-l-cystine, n,n'-bis benzyloxycarbonyl-l-cystine, ambotzzaa1190, pubchem19022
Clé InChI PTRQEEVKHMDMCF-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CSSCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2R)-3-[[(2R)-2-carboxy-2-(phénylméthoxycarbonylamino) éthyl] disulfanyl] -2-(phénylméthoxycarbonylamino) propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 508.56
CID PubChem 385972
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté 97%