Learn More
3,4-diméthylhexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15430388
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 15430388
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53498.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 583-48-2 | C8H18 | 114.232 g/mol
3,4-Dimethylhexane may be used to study the mechanism of addition of hydrogen to 1-butene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,4-diméthylhexane peut être utilisé pour étudier le mécanisme d’addition de l’hydrogène au 1-butène.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-48-2
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00039927
Clé InChI RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexane, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl hexane, acmc-1aquh, c2h5ch ch3 ch ch3 c2h5, 3,4-dimethylhexane, analytical standard, 3,4-dimethylhexane, mixture of +/-and meso
CID PubChem 11412
Nom IUPAC 3,4-diméthylhexane
SMILES CCC(C)C(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylhexane
Densité 0.72
Point d’ébullition 119°C
Point d’éclair 6°C (43°F)
Indice de réfraction 1.403
Quantité 5 g
Numéro UN UN1262
Beilstein 1718744
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté 97%