Learn More
Acide 3,4-diméthylphénoxyacétique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11458286
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11458286
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15355.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13335-73-4
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00017595
Clé InChI GIEQJKZWTIFEJM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 83355
Nom IUPAC Acide 2-(3,4-diméthylphénoxy)acétique
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)OCC(=O)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylphenoxyacetic acid
Point de fusion 160°C to 165°C
Quantité 5 g
Beilstein 2558866
Synonyme 2-3,4-dimethylphenoxy acetic acid, 3,4-dimethylphenoxyacetic acid, 3,4-dimethylphenoxy acetic acid, 3,4-xylyloxyacetic acid, acmc-1bqwp, 3,4-dimethyl-phenoxy acetic acid, 3,4-dimethyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid,2-3,4-dimethylphenoxy, acetic acid, 2-3,4-dimethylphenoxy
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%