Learn More
3,4-diméthylthiophénole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430757
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11430757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23168.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18800-53-8 | C8H10S | 138.228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18800-53-8
Formule moléculaire C8H10S
Poids moléculaire (g/mol) 138.228
Numéro MDL MFCD00010023
Clé InChI IDKCKPBAFOIONK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethylthiophenol, benzenethiol, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethyl thiophenol, o-xylene-4-thiol, 4-mercapto-o-xylene, 3,4-dimethylbenzene-1-thiol, pubchem6812, 3,4-dimethyl-thiophenol, acmc-1bu1r, 3,4-dimethyl-benzenethiol
CID PubChem 87799
Nom IUPAC 3,4-diméthylbenzènethiol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dimethylthiophenol
Densité 1.027
Point d’ébullition 218°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.5736
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2040353
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 138.23
Pourcentage de pureté 98%