Learn More
3,4-Éthylènedioxythiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,4-Ethylenedioxythiophene is used as a monomer to synthesize the conductive polymers and used as a reductant in the one-pot synthesis of gold nanoparticles from chloroauric acid, as starting material used in palladium-catalyzed mono and bis-arylation reactions and in the synthesis of conjugated polymers and copolymers, with potential optical applications. It is also used in redox activity, electroactivity and conductivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3,4-éthylènedioxythiophène est utilisé comme monomère pour synthétiser les polymères conducteurs et comme réducteur dans la synthèse monopote de nanoparticules d’or à partir d’acide chloroaurique, comme matériau de départ dans les réactions mono- et bis-arylation catalysées par le palladium et dans la synthèse de polymères conjugués et de copolymères, avec des applications optiques potentielles. Il est également utilisé dans l’activité redox, l’électroactivité et la conductivité.
Solubilité
Non miscible avec l’eau. Miscible avec l’alcool et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Ethylenedioxythiophene |
| Densité | 1.331 |
| Point d’ébullition | 193°C |
| Point d’éclair | 104°C (219°F) |
| Indice de réfraction | 1.5765 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2810 |
| Informations sur la solubilité | Immsicible with water. Miscible with alcohol and ether. |
| Poids de la formule | 142.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |