Learn More
3,4-Éthylènedioxythiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15254418 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15254418
Marque: Thermo Scientific Acros 454930050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 126213-50-1 | C6H6O2S | 142.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 126213-50-1
Formule moléculaire C6H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.18
Clé InChI GKWLILHTTGWKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-ethylenedioxythiophene, 2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, edot, 3,4-ethylenedioxy thiophene, thieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrothieno 3,4-b-1,4-dioxin, 2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine, 2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane
CID PubChem 4421864
Nom IUPAC 2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine
SMILES C1COC2=CSC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Ethylenedioxythiophene
Point de fusion 10.5°C to 12.0°C
Densité 1.3310g/mL
Point d’ébullition 193.0°C
Point d’éclair 109°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.331
Poids de la formule 142.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Ethylenedioxythiophene, 99%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.