Learn More
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)-propionique, 1 mg/ml dans le méthanol, Lipomed
Product Code. 30459852
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 mL
missing translation for 'unitSize':
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
30459852 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30459852 missing translation for 'mfr' Lipomed missing translation for 'supplierNo' LPMFPA1879FA1LM
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique, 1 mg/ml dans du méthanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
CAS 366-77-8
Noms d’analytes ou de composants 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H9 F O3
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9 CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7 CI, 8 CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
Nom IUPAC acide 4-(4-fluorophényl)-4-oxobutanoïque
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 196.175
Quantité 1 mL
Poids de la formule 196,054 g/mol