Learn More
acide 3-(4-fluorobenzoyl)-propionique, Lipomed
Code produit 30461883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461883 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461883 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMFPA1879FA50
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Acide 3-(4-fluorobenzoyl)propionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
CAS 366-77-8
Noms d’analytes ou de composants 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H9 F O3
Synonyme Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9 CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7 CI, 8 CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1
Nom IUPAC acide 4-(4-fluorophényl)-4-oxobutanoïque
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 196.175
Quantité 50 mg
Poids de la formule 196,054 g/mol