Learn More
Acide 3-(4-fluorophényl)-5-méthyl-4-isoxazolecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10611113
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10611113
Marque: Thermo Scientific Maybridge MO00391DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1736-21-6
Formule moléculaire C11H8FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.19
Numéro MDL MFCD03407356
Clé InChI PDEGBONVUJDOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methylisoxazol-4-carboxylic acid, buttpark 9912-50, 4-isoxazolecarboxylicacid, 3-4-fluorophenyl-5-methyl, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-4-fluorophenyl-5-methyl, 3-4-fluoro-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 2780709
Nom IUPAC Acide 3-(4-fluorophényl)-5-méthyle-1,2-oxazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 221.19
Pourcentage de pureté 97%