Learn More
3-[(4-Fluorophényl)carbonyl]-2-(2-méthylpropanoyl)-N,3-diphényloxirane-2-carboxamide, Mikromol™
Product Code. 17913466
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Unit Size:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17913466 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17913466 Supplier Mikromol Supplier No. MM0400.110025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-[(4-Fluorophényl)carbonyl]-2-(2-méthylpropanoyl)-N,3-diphényloxirane-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
CAS 148146-51-4
Noms d’analytes ou de composants 3-[(4-fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C26 H22 F N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Atorvastatin Calcium Trihydrate Imp. D (EP), Atorvastatin Imp. D (EP), Atorvastatin USP Related Compound D, Atorvastatin USP RC D, 3-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]-2-(2-methylpropanoyl)-N,3-diphenyloxirane-2-carboxamide, Atorvastatin Related Compound D, Atorvastatin Calcium Trihydrate Impurity D, Atorvastatin Impurity D
Formule InChI InChI=1S/C26H22FNO4/c1-17(2)22(29)26(24(31)28-21-11-7-4-8-12-21)25(32-26,19-9-5-3-6-10-19)23(30)18-13-15-20(27)16-14-18/h3-17H,1-2H3,(H,28,31)
SMILES CC(C)C(=O)C1(OC1(C(=O)c2ccc(F)cc2)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccccc4
Nom IUPAC 3-(4-fluorobenzoyl)-2-(2-méthylpropanoyl)-N,3-diphényloxirane-2-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 431.46
Quantité 25 mg
Poids de la formule 431,1533 g/mol