Learn More
3,4-hexanedione, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4437-51-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.14 |
Numéro MDL | MFCD00010237 |
Clé InChI | KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd |
CID PubChem | 62539 |
Nom IUPAC | hexane-3,4-dione |
SMILES | CCC(=O)C(=O)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10687621
|
Thermo Scientific Acros
293270250 |
25 mL | Flacon en verre |
29.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10471291
|
Thermo Scientific Acros
293272500 |
250 mL | Flacon en verre |
156.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4437-51-8 | |
114.14 | |
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N | |
62539 | |
CCC(=O)C(=O)CC |
C6H10O2 | |
MFCD00010237 | |
3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd | |
hexane-3,4-dione |
Spécification
3, 4-Hexanedione | |
4437-51-8 | |
100.0 | |
Jaune | |
130°C | |
Authentique | |
C6H10O2 | |
1.4090 to 1.415 | |
01, 790 | |
3,4-hexanedione, bipropionyl, dipropionyl, diethyl diketone, 3,4-hexane dione, unii-4m4npr5vgd, 3,4-hexandione, fema no. 3168, ccris 6295, 4m4npr5vgd | |
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N | |
hexane-3,4-dione | |
62539 | |
96% |
96% | |
95.0 | |
-10°C | |
0.9410g/mL | |
29°C | |
95% min. (GC) | |
C2H5C(O)C(O)C2H5 | |
MFCD00010237 | |
0.941 | |
Solubility in water: 127g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in 1,2-propylene glycol,ethanol,oils,and fats | |
CCC(=O)C(=O)CC | |
114.14 | |
114.14 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Nocif en cas d’inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-651-7
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3,4-Hexanedione
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.