Learn More
3-(4-Hydroxyphényl)-pyrazin-2-ol, Mikromol™
Code produit 30049240
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049240 100 mg 100mg
30049811 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049240 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0232.06
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(4-Hydroxyphényl)-pyrazin-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol
CAS 126247-63-0
Noms d’analytes ou de composants 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H8 N2 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Amoxicillin Trihydrate Imp. F (EP), Amoxicillin Imp. F (EP), Amoxicillin USP Related Compound F, Amoxicillin USP RC F, 3-(4-Hydroxyphenyl)-pyrazin-2-ol, Ph Eur Amoxicillin Impurity F, Amoxycillin related, SB 258740, Amoxicillin Related Compound F, Amoxicillin Trihydrate Impurity F, Amoxicillin Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C10H8N2O2/c13-8-3-1-7(2-4-8)9-10(14)12-6-5-11-9/h1-6,13H,(H,12,14)
SMILES Oc1ccc(cc1)c2nccnc2O
Nom IUPAC 3-(4-hydroxyphényl)pyrazin-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Quantité 100 mg
Poids de la formule 188.0586 g/mol