Learn More
3-(4-Méthoxyphényl)-2-propène-1-ol, TRC
Code produit 30473066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30473066 50 mg 50mg
30479292 250 mg 250mg
30473029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30473066 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22324050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17581-85-0
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Nom IUPAC (E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-en-1-ol
SMILES COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Poids de la formule 164.0837