Learn More
3-(4-Méthoxyphényl)-2-propène-1-ol, TRC
Code produit 30479292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30479292 250 mg 250mg
30473066 50 mg 50mg
30473029 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30479292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM223240250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17581-85-0
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Nom IUPAC (E)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-en-1-ol
SMILES COc1ccc(\C=C\CO)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methoxyphenyl)-2-propen-1-ol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-7,11H,8H2,1H3/b3-2+
Poids de la formule 164.0837