Learn More
3-(4-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluorométhylaniline, Mikromol™
Code produit 17979699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17979699 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17979699 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3374.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(4-Méthyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluorométhylaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
CAS 641571-11-1
Noms d’analytes ou de composants 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H10 F3 N3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenamine, 3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)-, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzenamine, 1-(3-Amino-5-trifluoromethylphenyl)-4-methylimidazole, 3-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-trifluoromethylaniline, 3-(4-Methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenylamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 5-(4-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzeneamine, Nilotinib Hydrochloride Monohydrate Impurity A, Nilotinib Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H10F3N3/c1-7-5-17(6-16-7)10-3-8(11(12,13)14)2-9(15)4-10/h2-6H,15H2,1H3
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(N)cc(c2)C(F)(F)F
Nom IUPAC 3-(4-méthylimidazol-1-yl)-5-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 241.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 241,0827 g/mol