Learn More
3-(-Morpholinyl)--propanol,4-morpholinyl)-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7040571
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15436838
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60376.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4441-30-9 | C7H15NO2 | 145.202 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4441-30-9
Formule moléculaire C7H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.202
Numéro MDL MFCD01713533
Clé InChI VZKSLWJLGAGPIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-hydroxypropyl morpholine, 3-morpholinopropanol, 4-morpholinepropanol, 3-morpholin-4-yl propan-1-ol, 3-morpholinopropan-1-ol, 3-4-morpholinyl-1-propanol, 3-morpholin-4-yl-propan-1-ol, 3-morpholino-1-propanol, gamma-morpholinopropanol german, n-hydroxypropanylmorpholine
CID PubChem 199576
Nom IUPAC 3-morpholine-4-ylpropan-1ol
SMILES C1COCCN1CCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Morpholinyl)-1-propanol
Densité 1.049
Point d’ébullition 240°C to 241°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 1 g
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 95%