Learn More
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-pipéridinedione (analogue 4-Nitro du lénalidomide), Mikromol™
Product Code. 30051444
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30051444 25 mg 25mg
18033720 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30051444 Supplier Mikromol Supplier No. MM3641.020025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-pipéridinedione (analogue 4-nitro du lénalidomide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
CAS 827026-45-9
Noms d’analytes ou de composants 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H11 N3 O5
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 2,6-Piperidinedione, 3-(1,3-dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-, 3-(1,3-Dihydro-4-nitro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-2,6-piperidinedione, 3-(4-Nitro-1-oxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)piperidine-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidin-2,6-dione, 3-(4-Nitro-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione, 4-Nitro Lenalidomide
Formule InChI InChI=1S/C13H11N3O5/c17-11-5-4-10(12(18)14-11)15-6-8-7(13(15)19)2-1-3-9(8)16(20)21/h1-3,10H,4-6H2,(H,14,17,18)
SMILES [O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)N(Cc12)C3CCC(=O)NC3=O
Nom IUPAC 3-(7-nitro-3-oxo-1H-isoincol-2-yl)pipéridine-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 289.24
Quantité 25 mg
Poids de la formule 289,0699 g/mol