Learn More
3,5,5-Triméthylcyclohexane-1,2-dione, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7026568
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11495227
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22625.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57696-89-6
Formule moléculaire C9H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.209
Numéro MDL MFCD02181023
Clé InChI WEUZZYGESXCTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5,5-trimethyl-1,2-cyclohexanedione, 1,2-cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-1.2-cyclohexanedione, acmc-1aooj, ksc274g5l, 3,5,5-trimethyl-1,2 cyclohexanedione, 3,5,5-trimethyl cyclohexane-1,2-dione, 3,5,5-trimethylcyclohexane-1,2-dione 5g
CID PubChem 93772
Nom IUPAC 3,5,5-triméthylcyclohexane-1,2-dione
SMILES CC1CC(CC(=O)C1=O)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5,5-Trimethylcyclohexane-1,2-dione
Point de fusion 89°C to 92°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Quantité 5 g
Poids de la formule 154.21
Pourcentage de pureté 99%