Learn More
Acide3,5,5-triméthylhexanoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328076 500 mL 500mL
11318076 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13360.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 3302-10-1 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
3,5,5-Trimethylhexanoic acid, is an important organic intermediate. It is also used as an an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5,5-triméthylhexanoïque est un intermédiaire organique important. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire en synthèse organique et dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques habituels.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3302-10-1
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Numéro MDL MFCD00020507
Clé InChI OILUAKBAMVLXGF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl, 3,5,5-trimethyl-hexanoic acid, 3,5,5-trimethylhexanoicacid, unii-aw943q219o, acmc-1assi, dsstox_cid_9254, 3,5-trimethylhexanoic acid, dsstox_rid_78735, dsstox_gsid_29254, 3,5,5 trimethylhexanoic acid
CID PubChem 90960
Nom IUPAC Acide3,5,5-triméthylhexanoïque
SMILES CC(CC(=O)O)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Point de fusion -70°C
Densité 0.91
Point d’ébullition 230°C to 232°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.429
Quantité 500 mL
Beilstein 1749506
Informations sur la solubilité Miscible with the usual organic solvents.
Poids de la formule 158.24
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5,5-Trimethylhexanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5,5-Trimethylhexanoic acid