Learn More
3,5-Bis(méthoxycarbonyl)benzèneboronic acide pinacol ester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7052551
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15489075
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H36525.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 944392-68-1 | C16H21BO6 | 320.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 944392-68-1
Formule moléculaire C16H21BO6
Poids moléculaire (g/mol) 320.148
Numéro MDL MFCD11858596
Clé InChI IGSNWXAGFXHYOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 42614529
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzène-1,3-dicarboxylate de diméthyle
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)C(=O)OC)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Bis(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 128°C
Couleur Rose
Quantité 250 mg
Synonyme dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 3,5-bis methoxycarbonyl phenylboronic acid pinacol ester, 3,5-bis methoxycarbonyl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-benzenedicarboxylic acid,1,3-dimethyl ester, 1,3-dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 3,5-dimethyl benzenecarboxylate-5-boronic acid pinacol ester, dimethyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl isophthalate, dimethyl5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalate, 1,3-dimethyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene-1,3-dicarboxylate, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isophthalic acid dimethyl ester
Poids de la formule 320.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide