Learn More
3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10140672
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10140672
Marque: Thermo Scientific Maybridge BTB09888DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 1988-88-1
Formule moléculaire C15H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 231.34
Numéro MDL MFCD00156137
Clé InChI AKXIIOLURNATOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 3,5-di tert-butyl-4-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy, benzonitrile, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy, 4-cyano-2,6-di-tert-butylphenol, 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzenecarbonitrile, acmc-20a6ry, 2,6-bis tert-butyl-4-cyanophenol, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3,5-di-t-butylbenzonitrile
CID PubChem 137274
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di(tert-butyl)-4-hydroxybenzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzonitrile
Poids de la formule 231.34
Pourcentage de pureté 97%