Learn More
3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043313
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11322685
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00169.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3383-21-9 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3383-21-9
Formule moléculaire C14H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 220.312
Numéro MDL MFCD00001647
Clé InChI NOUZOVBGCDDMSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-di-tert-butyl-o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-di tert-butyl benzo-1,2-quinone, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl, 3,5-di-tert-butylcyclohexa-3,5-diene-1,2-dione, o-benzoquinone, 3,5-di-tert-butyl, 3,5-di-tert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-di-t-butyl-1,2-benzoquinone, 3,5-ditert-butylbenzo-1,2-quinone, 3,5-bis tert-butyl cyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
CID PubChem 76915
Nom IUPAC 3,5-ditert-butylcyclohexa-3,5-diène-1,2-dione
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=O)C(=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Point de fusion 113°C to 117°C
Quantité 5 g
Beilstein 2047944
Poids de la formule 220.31
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado