Learn More
Acide 3,5-di(trifluorométhyl)benzoïque, Tech., Thermo Scientific™
Code produit. 10587094
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10587094
Marque: Thermo Scientific Maybridge DP01857DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 725-89-3
Formule moléculaire C9H4F6O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.12
Numéro MDL MFCD00000388
Clé InChI HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid, 3,5-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl, bis 3,5-trifluoromethyl benzoic acid, mbt-boa, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 3,5-bis-trifluoromethyl benzoic acid, 3.5-bis trifluoromethyl benzoic acid, pubchem2725
CID PubChem 12889
Nom IUPAC Acide3,5-bis(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire (CF3)2C6H3CO2H
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.12
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique