Learn More
Acide 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11463927
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11463927
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18361.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3337-62-0
Formule moléculaire C7H4Br2O3
Poids moléculaire (g/mol) 295.914
Numéro MDL MFCD00002548
Clé InChI PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009
CID PubChem 76857
ChEBI CHEBI:1395
Nom IUPAC Acide3,5-dibromo-4-hydroxybenzoïque
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Point de fusion 269°C to 273°C
Quantité 25 g
Beilstein 2416147
Poids de la formule 295.93
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid