Learn More
Acide 3,5-dibromoanthranilique, 98+ %, Thermo Scientific™
Product Code. p-3593272 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10712274
Brand: Thermo Scientific Acros 393160010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 609-85-8
Formule moléculaire C7H5Br2NO2
Poids moléculaire (g/mol) 294.93
Numéro MDL MFCD00017087
Clé InChI WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
CID PubChem 219491
Nom IUPAC Acide 2-amino-3,5-dibromobenzoïque
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromoanthranilic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 235°C to 236°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 294.93
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dibromoanthranilic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.