Learn More
3,5-dibromobenzamide, Thermo Scientific™
Code produit. 10032504
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
Code produit. 10032504
Marque: Thermo Scientific Maybridge SEW04141DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175205-85-3
Formule moléculaire C7H5Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 278.931
Clé InChI IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
CID PubChem 2735937
Nom IUPAC 3,5-dibromobenzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dibromobenzamide
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 278.93
Pourcentage de pureté 97%