Learn More
Acide 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonique (sel sodique), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080965
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11479602
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10732.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 54970-72-8 | C6H3Cl2NaO4S | 265.036 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54970-72-8
Formule moléculaire C6H3Cl2NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 265.036
Numéro MDL MFCD00009798
Clé InChI NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
CID PubChem 3085077
Nom IUPAC Sodium ; 3,5-dichloro-2-hydroxybenzènesulfonate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Quantité 10 g
Beilstein 3640643
Poids de la formule 265.05
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt