Learn More
3,5-Dichlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
3,5-Dichlorobenzaldehyde was used as starting reagent during synthesis of β-aryl-β-amino acid enantiomers. It was used in the synthesis of dichlorophenylpyruvic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-dichlorobenzaldéhyde a été utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse d’acide β-aryl-β-amino-énantiomères. Il a été utilisé dans la synthèse de l’acide dichlorophénylpyruvique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Le 3,5-dichlorobenzaldéhyde a été utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse d’acide β-aryl-β-amino-énantiomères. Il a été utilisé dans la synthèse de l’acide dichlorophénylpyruvique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichlorobenzaldehyde |
Point de fusion | 60°C to 66°C |
Point d’ébullition | 235°C to 240°C |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN1759 |
Beilstein | 2040553 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 175.01 |
Pourcentage de pureté | 97% |