Learn More
3,5-Dichlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11460933
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11460933
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13325.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10203-08-4 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
3,5-Dichlorobenzaldehyde was used as starting reagent during synthesis of β-aryl-β-amino acid enantiomers. It was used in the synthesis of dichlorophenylpyruvic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-dichlorobenzaldéhyde a été utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse d’acide β-aryl-β-amino-énantiomères. Il a été utilisé dans la synthèse de l’acide dichlorophénylpyruvique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10203-08-4
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.008
Numéro MDL MFCD00003352
Clé InChI CASRSOJWLARCRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzaldehyde, unii-m74yu7se79, rarechem aq a2 0002, pubchem3068, 3,5-dichlorobezaldehyde, 3,5-dichlorobenaldehyde, 3?5-dichlorobenzaldehyde, benzaldehyde,5-dichloro, acmc-1bxq6
CID PubChem 35746
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzaldehyde
Point de fusion 60°C to 66°C
Point d’ébullition 235°C to 240°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 2040553
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 97%