Learn More
3,5-Dichlorobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11389739
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11389739
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21959.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5980-23-4
Formule moléculaire C7H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 190.023
Numéro MDL MFCD00057644
Clé InChI DELNZTRPJTUOIP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22289
Nom IUPAC 3,5-dichlorobenzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorobenzamide
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 5 g
Beilstein 2249768
Synonyme benzamide,3,5-dichloro, benzamide, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzamide, acmc-1b12b, 3,5-bis chloranyl benzamide, 3,5-dichloro benzamide
Poids de la formule 190.03
Pourcentage de pureté 97%