Learn More
3,5-Dichlorobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dichlorobenzamide |
| Point de fusion | 159°C to 161°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2249768 |
| Synonyme | benzamide,3,5-dichloro, benzamide, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzamide, acmc-1b12b, 3,5-bis chloranyl benzamide, 3,5-dichloro benzamide |
| Poids de la formule | 190.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |