Learn More
3,5-Dichlorobenzénamine, TRC
Code produit 30134401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134401 100 g 100g
18021930 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134401 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD431855100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-43-7
Formule moléculaire C6 H5 Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Synonyme Aniline, 3,5-dichloro- (7CI,8CI), 3,5-Dichlorobenzenamine, 3,5-DCA, 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichlorolaniline, 3,5-Dichlorophenylamine
Nom IUPAC 3,5-dichloroaniline
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichloroaniline
Noms d’analytes ou de composants 3,5-Dichloroaniline
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Type de solution Purs, non dilués
Industry Type Produits pharmaceutiques
Quantité 100 g
Poids de la formule 160.9799