Learn More
3,5-Dichlorophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022509
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11309529
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15328.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 162.997 g/mol
3,5-Dichlorophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,5-dichlorophénol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Très soluble dans l’éthanol, l’éther éthylique et l’éther de pétrole.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-35-5
Formule moléculaire C6H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 162.997
Numéro MDL MFCD00002259
Clé InChI VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
CID PubChem 11571
Nom IUPAC 3,5-dichlorophénol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dichlorophenol
Point de fusion 63°C to 68°C
Point d’ébullition 233°C
Odeur Phenol-like
Quantité 5 g
Numéro UN UN2020
Beilstein 1906458
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether.
Poids de la formule 163
Pourcentage de pureté 98%