Learn More
3,5-difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11336649
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
Code produit. 11336649
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26219.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 654-11-5
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.131
Numéro MDL MFCD04115911
Clé InChI KBSLGHDKSCGXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-difluoro-4-methoxybenzaldehdye, benzaldehyde, 3,5-difluoro-4-methoxy, acmc-20ancz, 4-methoxy-3,5-difluorobenzaldehyde, 3,5-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-difluoro-4-methoxy, 3,5-bis fluoranyl-4-methoxy-benzaldehyde
CID PubChem 14450860
Nom IUPAC 3,5-difluoro-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=C(C=C(C=C1F)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 38°C to 40°C
Quantité 100 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 98%